tert-Butyl piperazin-1-ylcarbamate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321350-250MG
APOSOR321350-250MGEA 94.5 EUR InStock
APOSOR321350-250MG
tert-Butyl piperazin-1-ylcarbamate 97%
tert-Butyl piperazin-1-ylcarbamate
Formule: C₉H₁₉N₃O₂
MW: 201,2661 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11840387
Numéro CAS: 147081-80-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité