3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxamide, 1-Boc-3-pyrrolidinecarboxamide, tert-Butyl 3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylate, 3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3-Carbamoylpyrrolidine
OR321355-5G
APOSOR321355-5GEA 203 EUR InStock
APOSOR321355-5G
3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
3-Carbamoylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₃
MW: 214,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04116210
Numéro CAS: 122684-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité