5-Bromoindan-2-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321364-1G OR321364-100MG OR321364-250MG
APOSOR321364-1GEA 2150 EUR InStock
APOSOR321364-1G APOSOR321364-100MG APOSOR321364-250MG
5-Bromoindan-2-ol 97%
5-Bromoindan-2-ol
Formule: C₉H₉BrO
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12755975
Numéro CAS: 862135-61-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité