(2R,4R)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR321377-100GEA 176 EUR InStock
APOSOR321377-100G
(2R,4R)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate 97%
(2R,4R)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₅
MW: 245,27 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00797548
Numéro CAS: 114676-69-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité