2-(Tetrahydrofuran-3-yl)acetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321471-1G OR321471-5G
APOSOR321471-1GEA 104 EUR InStock
APOSOR321471-1G APOSOR321471-5G
2-(Tetrahydrofuran-3-yl)acetic acid 97%
2-(Tetrahydrofuran-3-yl)acetic acid
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,1400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411265
Numéro CAS: 138498-97-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité