N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32164-1G OR32164-5G
APOSOR32164-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR32164-1G APOSOR32164-5G
N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide 95%
N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide
Formule: C₁₀H₁₃NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051943
Numéro CAS: 17709-95-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité