6-Nitroindoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydro-6-nitro-(1H)-indole
OR3218-100G OR3218-25G
APOSOR3218-100GEA 352 EUR InStock
APOSOR3218-100G APOSOR3218-25G
6-Nitroindoline
6-Nitroindoline
Formule: C₈H₈N₂O₂
MW: 164,16 g/mol
Point de fusion: 67…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005710
Numéro CAS: 19727-83-4
EINECS: 243-257-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité