N-Allyl-3-chlorobenzenecarboxamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-N-(prop-2-en-1-yl)benzamide
OR32200-1G
APOSOR32200-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR32200-1G
N-Allyl-3-chlorobenzenecarboxamide 95%
N-Allyl-3-chlorobenzenecarboxamide
Formule: C₁₀H₁₀ClNO
MW: 195,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01181345
Numéro CAS: 35306-52-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité