Acide iodoacétique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR322006-100GEA 251 EUR InStock
APOSOR322006-100G APOSOR322006-25G
Acide iodoacétique
Acide iodoacétique
Formule: C₂H₃IO₂
MW: 185,95 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C
Point de fusion: 79…82 °C
Densité: 4,6 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002685
Numéro CAS: 64-69-7
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité