4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-pyrimidinol, 4,6-Dimethylpyrimidin-2(1H)-one
OR322007-100G
APOSOR322007-100GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR322007-100G
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine 97%
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006072
Numéro CAS: 108-79-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité