Methyl-4-chlorocinnamate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-(4-chlorophenyl)acrylate, 4-Chlorocinnamic Acid Methyl Ester
OR322013-100G
APOSOR322013-100GEA 156 EUR InStock
APOSOR322013-100G
Methyl-4-chlorocinnamate 98%
Methyl-4-chlorocinnamate
Formule: C₁₀H₉ClO₂
MW: 196,63 g/mol
Point de fusion: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075790
Numéro CAS: 7560-44-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité