Triphénylméthanol
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR322041-500GEA 97.4 EUR InStock
APOSOR322041-500G APOSOR322041-100G APOSOR322041-50G
Triphénylméthanol
Triphénylméthanol
Formule: C₁₉H₁₆O
MW: 260,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004445
Numéro CAS: 76-84-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité