1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR322044-100G OR322044-10G OR322044-25G
APOSOR322044-100GEA 62.6 EUR InStock
APOSOR322044-100G APOSOR322044-10G APOSOR322044-25G
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Formule: C₄H₁₂ClN₅
Point de fusion: 221 °C
Densité: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012582
Numéro CAS: 1115-70-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité