N-Cbz-L-serine
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR322046-5GEA 49.5 EUR InStock
APOSOR322046-5G
N-Cbz-L-serine
N-Cbz-L-serine
Formule: C₁₁H₁₃NO₅
MW: 239,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002662
Numéro CAS: 1145-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité