2-Isopropylphénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR322047-50G OR322047-250G OR322047-1KG
APOSOR322047-50GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR322047-50G APOSOR322047-250G APOSOR322047-1KG
2-Isopropylphénol
2-Isopropylphénol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 212…213 °C
Point de fusion: 42705 °C
Densité: 1.012 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002224
Numéro CAS: 88-69-7
ONU: 3145
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité