Acide 5-iodosalicylíque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR322048-100GEA 114 EUR InStock
APOSOR322048-100G APOSOR322048-500G APOSOR322048-25G
Acide 5-iodosalicylíque
Acide 5-iodosalicylíque
Formule: C₇H₅IO₃
MW: 264,02 g/mol
Point de fusion: 194…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002458
Numéro CAS: 119-30-2
EINECS: 204-313-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité