Isothiocyanate de 4-nitrophényle
Fournisseur: Apollo Scientific
OR322064-5G OR322064-1G
APOSOR322064-5GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR322064-5G APOSOR322064-1G
Isothiocyanate de 4-nitrophényle
Isothiocyanate de 4-nitrophényle
Formule: C₇H₄N₂O₂S
MW: 180,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007307
Numéro CAS: 2131-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité