L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
9,10-Phénanthrenequinone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Phenanthrene-9,10-dione
OR322078-100G OR322078-5G OR322078-25G
APOSOR322078-100GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR322078-100G APOSOR322078-5G APOSOR322078-25G
9,10-Phénanthrenequinone 98%
9,10-Phénanthrenequinone
Formule: C₁₄H₈O₂
MW: 208.22 g/mol
Point d'ébullition: 360
Point de fusion: 201…213 °C
Point d'éclair: 241 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001163
Numéro CAS: 84-11-7
Merck Index: 12,07355
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité