N-Hydroxycarbamate de tert-butyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR322101-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR322101-25G APOSOR322101-100G APOSOR322101-500G
N-Hydroxycarbamate de tert-butyle
N-Hydroxycarbamate de tert-butyle
Formule: C₅H₁₁NO₃
MW: 133,15 g/mol
Point de fusion: 55…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002107
Numéro CAS: 36016-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité