Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1α,3R,4α,5R)-1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
OR322105-100G
APOSOR322105-100GEA 418 EUR InStock
APOSOR322105-100G
Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique
Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique
Formule: C₇H₁₂O₆
MW: 192,17 g/mol
Point de fusion: 168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003864
Numéro CAS: 77-95-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité