1-Allyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Allyl-2,3-indolinedione, 1-Allylindole-2,3-dione, 1-Allylisatin
OR32212-1G OR32212-5G
APOSOR32212-1GEA 157 EUR InStock
APOSOR32212-1G APOSOR32212-5G
1-Allyl-1H-indole-2,3-dione 95%
1-Allyl-1H-indole-2,3-dione
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00224218
Numéro CAS: 830-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité