N,N'-Diméthyléthylenediamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N1,N2-Dimethylethane-1,2-diamine, sym. Dimethylethylendiamine, N,N'-Dimethylethylenediamine
OR322130-25G OR322130-5G OR322130-100G
APOSOR322130-25GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR322130-25G APOSOR322130-5G APOSOR322130-100G
N,N'-Diméthyléthylenediamine 95%
N,N'-Diméthyléthylenediamine
Formule: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 118…119 °C
Densité: 0.818 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008290
Numéro CAS: 110-70-3
EINECS: 230-793-3
ONU: 2734
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité