Carbazate de tert-butyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl hydrazinecarboxylate
OR322134-100G
APOSOR322134-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR322134-100G
Carbazate de tert-butyle
Carbazate de tert-butyle
Formule: C₅H₁₂N₂O₂
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 63…65 °C
Point de fusion: 39…42 °C
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007593
Numéro CAS: 870-46-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité