Acide p-toluènesulfonique monohydraté 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Acide toluène-4-sulfonique monohydraté
APOSOR322135-500GEA 0 EUR InStock
APOSOR322135-500G APOSOR322135-100G
Acide p-toluènesulfonique monohydraté 99%
Acide p-toluènesulfonique monohydraté
Formule: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190,22 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C/20mmHg
Point de fusion: 103…106 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142137
Numéro CAS: 6192-52-5
ONU: 2585
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité