Bromure de 3-bromopropylammonium
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromopropylamine, bromhydrate
APOSOR322151-100GEA 32.1 EUR InStock
APOSOR322151-100G APOSOR322151-25G APOSOR322151-500G
Bromure de 3-bromopropylammonium
Bromure de 3-bromopropylammonium
Formule: BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br
MW: 218,92 g/mol
Point de fusion: 171…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012912
Numéro CAS: 5003-71-4
EINECS: 225-675-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité