Isothiocyanate de 2-chloroéthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR322152-5GEA 105 EUR InStock
APOSOR322152-5G APOSOR322152-1G
Isothiocyanate de 2-chloroéthyle 97%
Isothiocyanate de 2-chloroéthyle
Formule: C₃H₄ClNS
MW: 121,59 g/mol
Point d'ébullition: 79…80 °C/13mmHg
Densité: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041125
Numéro CAS: 6099-88-3
ONU: 3286
ADR: 3+6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité