5-Amino-3-éthyl-1,2,4-thiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR322175-1G OR322175-100MG OR322175-250MG OR322175-2.5G
APOSOR322175-1GEA 171 EUR InStock
APOSOR322175-1G APOSOR322175-100MG APOSOR322175-250MG APOSOR322175-2.5G
5-Amino-3-éthyl-1,2,4-thiadiazole
5-Amino-3-éthyl-1,2,4-thiadiazole
Formule: C₄H₇N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 17467-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité