4-Chloro-2,6-xylénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR322178-1G OR322178-5G OR322178-25G
APOSOR322178-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR322178-1G APOSOR322178-5G APOSOR322178-25G
4-Chloro-2,6-xylénol 98%
4-Chloro-2,6-xylénol
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020138
Numéro CAS: 1123-63-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité