5-Chloro-2-phenylimidazole-4-carboxaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-2-phenyl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde
OR32218-25G OR32218-5G
APOSOR32218-25GEA 455 EUR InStock
APOSOR32218-25G APOSOR32218-5G
5-Chloro-2-phenylimidazole-4-carboxaldehyde 95%
5-Chloro-2-phenylimidazole-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₇ClN₂O
MW: 206,629 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01935953
Numéro CAS: 60367-52-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité