6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR322184-1GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR322184-1G
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄ClNO₂
MW: 227,69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143492
Numéro CAS: 20232-39-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité