2-Ethoxy-4-methylphenol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR322189-1G OR322189-10G
APOSOR322189-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR322189-1G APOSOR322189-10G
2-Ethoxy-4-methylphenol
2-Ethoxy-4-methylphenol
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043697
Numéro CAS: 2563-07-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité