6-Méthoxy-m-crésol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methylanisol, 3-Hydroxy-4-methoxytoluene, 2-Methoxy-5-methylphenol, 1-Hydroxy-2-methoxy-5-methylbenzene
OR322195-25G
APOSOR322195-25GEA 325 EUR InStock
APOSOR322195-25G
6-Méthoxy-m-crésol 98%
6-Méthoxy-m-crésol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 115…117 °C
Point de fusion: 35…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040901
Numéro CAS: 1195-09-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité