6-Méthoxy-1-indanone
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR322199-5GEA 59.7 EUR InStock
APOSOR322199-5G
6-Méthoxy-1-indanone
6-Méthoxy-1-indanone
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021232
Numéro CAS: 13623-25-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité