Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromovalérate d'éthyle

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR322208-25GEA 64 EUR InStock
APOSOR322208-25G
5-Bromovalérate d'éthyle
5-Bromovalérate d'éthyle


Formule: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃
MW: 209,08 g/mol
Point d'ébullition: 105…107 °C/15mmHg
Densité: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000266
Numéro CAS: 14660-52-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité