(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR322217-100G OR322217-25G OR322217-500G
APOSOR322217-100GEA 171 EUR InStock
APOSOR322217-100G APOSOR322217-25G APOSOR322217-500G
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄ClNO₂
Point de fusion: 158…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012489
Numéro CAS: 7524-50-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité