Carbonate de benzyle et de succinimido 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: CBZ-OSu (Z-OSu)
OR322228-100G OR322228-25G
APOSOR322228-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR322228-100G APOSOR322228-25G
Carbonate de benzyle et de succinimido 97%
Carbonate de benzyle et de succinimido
Formule: C₁₂H₁₁NO₅
MW: 249,22 g/mol
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005513
Numéro CAS: 13139-17-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité