4-Nitropyrocatéchol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR322229-100G OR322229-25G
APOSOR322229-100GEA 470 EUR InStock
APOSOR322229-100G APOSOR322229-25G
4-Nitropyrocatéchol
4-Nitropyrocatéchol
Formule: C₆H₅NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007242
Numéro CAS: 3316-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité