2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Formylphenyl)diphenylphosphine
OR322260-100G OR322260-25G
APOSOR322260-100GEA 289 EUR InStock
APOSOR322260-100G APOSOR322260-25G
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde 97%
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
Formule: C₁₉H₁₅OP
MW: 290,30 g/mol
Point de fusion: 112…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013367
Numéro CAS: 50777-76-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité