1,6-Hexanediol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR322268-250GEA 0 EUR InStock
APOSOR322268-250G APOSOR322268-1KG
1,6-Hexanediol 97%
1,6-Hexanediol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 248…250 °C
Point de fusion: 40…43 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002985
Numéro CAS: 629-11-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité