2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-5-methylbenzene-1,3-dicarbaldehyde
OR32232-5G
APOSOR32232-5GEA 140 EUR InStock
APOSOR32232-5G
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde 95%
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016596
Numéro CAS: 7310-95-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité