4-Chloro-2-nitrobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR322327-25GEA 223 EUR InStock
APOSOR322327-25G APOSOR322327-5G
4-Chloro-2-nitrobenzaldéhyde 98%
4-Chloro-2-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056104
Numéro CAS: 5551-11-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité