1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrrole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Nitrophenyl)pyrrole
OR32237-25G
APOSOR32237-25GEA 126 EUR InStock
APOSOR32237-25G
1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrrole
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,1800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00119340
Numéro CAS: 4533-42-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité