3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR322402-5G OR322402-25G OR322402-100G
APOSOR322402-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR322402-5G APOSOR322402-25G APOSOR322402-100G
3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
Formule: C5H12ClNO2
Point de fusion: 189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093464
Numéro CAS: 14788-12-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité