2-Metoxi-4-vinilfenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR322411-1GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR322411-1G APOSOR322411-25G APOSOR322411-5G
2-Metoxi-4-vinilfenol
2-Metoxi-4-vinilfenol
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C
Point de fusion: 25…29 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015437
Numéro CAS: 7786-61-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité