Acide 2-nitro-m-anisique
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR322422-5GEA 77.1 EUR InStock
APOSOR322422-5G APOSOR322422-25G
Acide 2-nitro-m-anisique
Acide 2-nitro-m-anisique
Formule: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 4920-80-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité