3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(3-Cyanophenyl)piperidine
OR322434-1G OR322434-250MG
APOSOR322434-1GEA 661 EUR InStock
APOSOR322434-1G APOSOR322434-250MG
3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
3-(Piperidin-4-yl)benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₄N₂
MW: 186,26 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03839908
Numéro CAS: 370864-72-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité