4-Bromo-2-metoxibenzoato de metilo
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR322451-5GEA 66.9 EUR InStock
APOSOR322451-5G
4-Bromo-2-metoxibenzoato de metilo
4-Bromo-2-méthoxybenzoate de methyle
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797867
Numéro CAS: 139102-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité