Méthyle acrylate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR322452-500ML OR322452-2500M
APOSOR322452-500MLEA 72.7 EUR InStock
APOSOR322452-500ML APOSOR322452-2500M
Méthyle acrylate 99%
Méthyle acrylate
Formule: C₄H₆O₂
Point d'ébullition: 80 °C
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0.956 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008627
Numéro CAS: 96-33-3
ONU: 1919
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité