Acide indane-1-carboxylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR322479-1G OR322479-5G
APOSOR322479-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR322479-1G APOSOR322479-5G
Acide indane-1-carboxylique 98%
Acide indane-1-carboxylique
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021239
Numéro CAS: 14381-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité