Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diéthylènetriamine

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Azapentane-1,5-diamine

APOSOR322494-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR322494-100G
Diéthylènetriamine
Diéthylènetriamine


Formule: C₄H₁₃N₃
MW: 103,17 g/mol
Point d'ébullition: 206 °C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008171
Numéro CAS: 111-40-0
ONU: 2079
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité